4-(Benzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
123714-100G 123714-25G
SIAL123714-100GEA 87.6 EUR
SIAL123714-100G SIAL123714-25G
4-(Benzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003387
CAS-Nummer: 4397-53-9
EINECS: 224-527-2