4-Phenylbenzonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Cyanbiphenyl, p-Phenylbenzonitril
H26791.09
H26791.18
H26791.09EA
106
EUR
H26791.09
H26791.18
4-Phenylbenzonitril 95%
4-Phenylbenzonitril
Purity: 95%
CAS No.: 2920-38-9
Molecular Formula: C13H9N
Formula Weight: 179.22
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₉N Molecular Weight: 179.22 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001821 CAS-Nummer: 2920-38-9 EINECS: 220-860-2 UN: 3439 |