Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoesäurebenzylester
B6630-1L
B6630-250ML
B6630-500ML
SIALB6630-1LEA
115
EUR
SIALB6630-1L
SIALB6630-250ML
SIALB6630-500ML
Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212.25 g/mol Siedepunkt: 323 Schmelzpunkt: 17…20 °C Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 158 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003075 CAS-Nummer: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 13,01129 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...