Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzoesäurebenzylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B9550-1L B9550-250ML B9550-500ML
SIALB9550-1LEA 181 EUR
SIALB9550-1L SIALB9550-250ML SIALB9550-500ML
Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212.25 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 158 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003075
CAS-Nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR