Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzoesäurebenzylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W213802-10KG-K W213802-1KG-K W213802-5KG-K
SIALW213802-10KG-KEA 238 EUR
SIALW213802-10KG-K SIALW213802-1KG-K SIALW213802-5KG-K
Benzylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212.25 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 158 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003075
CAS-Nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR