2-Fluorbiphenyl ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
PFB Nr. 1, 1-Fluor-2-phenylbenzol
A12227.06
A12227.09
A12227.14
A12227.06EA
71.9
EUR
A12227.06
A12227.09
A12227.14
2-Fluorbiphenyl ≥98%
2-Fluorbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 321-60-8
Molecular Formula: C12H9F
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00000317
Formel:
C₁₂H₉F Molecular Weight: 172,2 g/mol Siedepunkt: 248 °C Schmelzpunkt: 72…76 °C Dichte: 1,245 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000317 CAS-Nummer: 321-60-8 EINECS: 206-290-7 |