2-Fluorbiphenyl
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: PFB Nr. 1, 1-Fluor-2-phenylbenzol
001705-25G 001705-100G
FLUO001705-25GEA 34.1 EUR
FLUO001705-25G FLUO001705-100G
2-Fluorbiphenyl
2-Fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Dichte: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000317
CAS-Nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7