4-Fluorbiphenyl ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
PFB Nr. 3, 1-Fluor-4-phenylbenzol
L07170.03
L07170.06
L07170.03EA
37.6
EUR
L07170.03
L07170.06
4-Fluorbiphenyl ≥97%
4-Fluorbiphenyl
Purity: 97+%
CAS No.: 324-74-3
Molecular Formula: C12H9F
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 253°
MDL No.: MFCD00011650
Formel:
C₁₂H₉F Molecular Weight: 172,2 g/mol Siedepunkt: 253 °C Schmelzpunkt: 72…76 °C Dichte: 1,247 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011650 CAS-Nummer: 324-74-3 EINECS: 206-304-1 |