4-Fluorbiphenyl
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: PFB Nr. 3, 1-Fluor-4-phenylbenzol
001670-1G 001670-5G
FLUO001670-1GEA 55.4 EUR
FLUO001670-1G FLUO001670-5G
4-Fluorbiphenyl
4-Fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Dichte: 1,247 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011650
CAS-Nummer: 324-74-3
EINECS: 206-304-1