2-Phenylanilin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Biphenyl-2-ylamin

103220050 103220250
ACRO103220050EA 25 EUR
ACRO103220050 ACRO103220250
2-Phenylanilin 98%
2-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007701
CAS-Nummer: 90-41-5
EINECS: 201-990-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR