2-Phenylanilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Biphenyl-2-ylamin
L05728.03
L05728.06
L05728.03EA
18.8
EUR
L05728.03
L05728.06
2-Phenylanilin 97%
2-Phenylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 90-41-5
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 153°(307°F)
Melting Point: 47-52°
Boiling Point: 299°
Beilstein Reference: 471874
MDL No.: MFCD00007701
Formel:
C₁₂H₁₁N Molecular Weight: 169,23 g/mol Siedepunkt: 299 °C Schmelzpunkt: 47…52 °C Flammpunkt: 153 °C (307 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007701 CAS-Nummer: 90-41-5 EINECS: 201-990-9 |