2-Phenylanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Biphenyl-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20155.0010
8.20155.0050
8.20155.0010EA
49.1
EUR
8.20155.0010
8.20155.0050
2-Phenylanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Phenylanilin
Formel:
C₁₂H₁₁N Molecular Weight: 169,23 g/mol Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007701 CAS-Nummer: 90-41-5 EINECS: 201-990-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 46 - 48 °C |
Molar Mass | 169.23 g/mol |
Boiling Point | 298 - 300 °C |
Flash Point | 153 °C |
Ignition Point | 461 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...