4-Phenylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Biphenyl-4-ylamin, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamin, 4-Aminobiphenyl

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A2898-1G A2898-5G
SIALA2898-1GEA 43 EUR
SIALA2898-1G SIALA2898-5G
4-Phenylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169.23 g/mol
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 55
Dichte: 1.16
MDL: MFCD00007879
CAS-Nummer: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
Merck Index: 12,01276

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR