N-Benzylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-Phenylbenzylamine, ((Phenylmethyl)amino)benzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

185493-100G 185493-25G
SIAL185493-100GEA 185 EUR
SIAL185493-100G SIAL185493-25G
N-Benzylanilin, Sigma-Aldrich®
N-Benzylanilin
Formel: C₆H₅CH₂NHC₆H₅
Molecular Weight: 183,25 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003018
CAS-Nummer: 103-32-2
EINECS: 203-100-4
Merck Index: 12,01161
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee0f9ae18e00188e4a272cc12dbca2071f87d96&vid=22e30683618c7daab6a3a3013140064b6131ccea&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR