2-Phenylphenol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-2-phenylbenzol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
130760050 130765000 130760025
ACRO130760050EA 26.1 EUR
ACRO130760050 ACRO130765000 ACRO130760025
2-Phenylphenol 99+%
Biphenyl-2-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 280…286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >56 °C
Dichte: 1.21 g/cm³
Flammpunkt: 123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002208
CAS-Nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07458
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥99.0 %