2-Phenylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-2-phenylbenzol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P28263-500G P28263-2KG
SIALP28263-500GEA 68.1 EUR
SIALP28263-500G SIALP28263-2KG
2-Phenylphenol, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-2-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 280…286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Dichte: 1.213 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002208
CAS-Nummer: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07458