Biphenyl-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxybiphenyl, 3-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-3-phenylbenzol, 3-Phenylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
262250-25G 262250-5G
SIAL262250-25GEA 477 EUR
SIAL262250-25G SIAL262250-5G
Biphenyl-3-ol, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-3-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00002294
CAS-Nummer: 580-51-8