Biphenyl-4-ol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-4-phenylbenzol, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Phenylphenol

158710010 158712500
ACRO158710010EA 180 EUR
ACRO158710010 ACRO158712500
Biphenyl-4-ol 97%
Biphenyl-4-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 321
Schmelzpunkt: >163 °C
Flammpunkt: 165 °C
MDL: MFCD00002347
CAS-Nummer: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
UN: 3077
Merck Index: 12,07459

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
GC ≥96.0 %
Residue after reduction ≤0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR