2,2'-Biphenyldiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)benzol, 2,2'-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
151991000
151995000
ACRO151991000EA
46.3
EUR
ACRO151991000
ACRO151995000
2,2'-Biphenyldiol 99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 108…111 °C Dichte: 0,83 g/cm³ Flammpunkt: 154 °C |
MDL:
MFCD00002210 CAS-Nummer: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to light grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 111 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Iron (Fe) | ≤15 ppm |