2,2'-Biphenyldiol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)benzol, 2,2'-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
A14800.14
A14800.22
A14800.36
A14800.14EA
23
EUR
A14800.14
A14800.22
A14800.36
2,2'-Biphenyldiol ≥99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 1806-29-7
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 1638363
MDL No.: MFCD00002210
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186.21 g/mol Siedepunkt: 314…316 °C Schmelzpunkt: 107…111 °C Dichte: 1.34 Flammpunkt: 154 °C (309 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002210 CAS-Nummer: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |