2,2'-Biphenyldiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)benzol, 2,2'-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115819-100G 115819-500G
SIAL115819-100GEA 62.8 EUR
SIAL115819-100G SIAL115819-500G
2,2'-Biphenyldiol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Dichte: 1.342 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002210
CAS-Nummer: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0