4,4'-Biphenol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 87.2 EUR
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
4,4'-Biphenol 97%
4,4'-Biphenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 278…283 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002348
CAS-Nummer: 92-88-6
EINECS: 202-200-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR