o-Terphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Phenyl-1,1'-biphenyl, 2-Phenylbiphenyl, 1,2-Diphenylbenzol, 1,2-Terphenyl

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T2800-25G T2800-100G
SIALT2800-25GEA 109 EUR
SIALT2800-25G SIALT2800-100G
o-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
o-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
Molecular Weight: 230,31 g/mol
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003055
CAS-Nummer: 84-15-1
EINECS: 201-517-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR