p-Terphenyl ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Diphenylbenzol, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
A14833.14 A14833.22 A14833.30
A14833.14EA 36.1 EUR
A14833.14 A14833.22 A14833.30
p-Terphenyl ≥99%
p-Terphenyl
Purity: 99+% CAS No.: 92-94-4 Molecular Formula: C18H14 Formula Weight: 230.31 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 212-215° Boiling Point: 405° Beilstein Reference: 1908447 MDL No.: MFCD00003061
Formel: C₁₈H₁₄
Molecular Weight: 230,31 g/mol
Siedepunkt: 405 °C
Schmelzpunkt: 212…215 °C
Dichte: 1,23
Flammpunkt: 207 °C (404 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003061
CAS-Nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III