p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Diphenylbenzol, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T3203-100G
T3203-25G
SIALT3203-100GEA
173
EUR
SIALT3203-100G
SIALT3203-25G
p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
p-Terphenyl
Formel:
C₁₈H₁₄ Molecular Weight: 230,31 g/mol Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 210…211 °C Dichte: 1,234 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003061 CAS-Nummer: 92-94-4 EINECS: 202-205-2 UN: 3077 ADR: 9,III |