Biphenyl (PCB Nr. 0) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diphenyl, PCB Nr. 0, 0-PCB, Phenylbenzol
106250010 106252500 106250050
ACRO106250010EA 44.7 EUR
ACRO106250010 ACRO106252500 ACRO106250050
Biphenyl (PCB Nr. 0) 99%
Biphenyl (PCB Nr. 0)
Formel: C₁₂H₁₀
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003054
CAS-Nummer: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥98.5 %