Biphenyl (PCB Nr. 0) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diphenyl, PCB Nr. 0, 0-PCB, Phenylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03090.9050 8.03090.9045
8.03090.9050EA 0 EUR
8.03090.9050 8.03090.9045
Biphenyl (PCB Nr. 0) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Biphenyl (PCB Nr. 0)
Formel: C₁₂H₁₀
Molecular Weight: 154.21 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1.175 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003054
CAS-Nummer: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03346
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20°C) inSoluble
Melting Point 68 - 70 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C
Explosion Limit 0.7 - 3.4 %(V)
Ignition Point 570°C
Hill Formula C12H10
Chemical Formula C6H5C6H5