Biphenyl (PCB Nr. 0), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diphenyl, PCB Nr. 0, 0-PCB, Phenylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B34656-1KG B34656-25G
SIALB34656-1KGEA 56.6 EUR
SIALB34656-1KG SIALB34656-25G
Biphenyl (PCB Nr. 0), Sigma-Aldrich®
Biphenyl (PCB Nr. 0)
Formel: C₁₂H₁₀
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003054
CAS-Nummer: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346