Biphenyl (PCB Nr. 0), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diphenyl, PCB Nr. 0, 0-PCB, Phenylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W312908-10KG W312908-1KG
SIALW312908-10KGEA 193 EUR
SIALW312908-10KG SIALW312908-1KG
Biphenyl (PCB Nr. 0), Sigma-Aldrich®
Biphenyl (PCB Nr. 0)
Formel: C₁₂H₁₀
Molecular Weight: 154.21 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1.175 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003054
CAS-Nummer: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03346