6-Chlor-4-chromanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
640476-1G
640476-5G
SIAL640476-1GEA
57.7
EUR
SIAL640476-1G
SIAL640476-5G
6-Chlor-4-chromanon, Sigma-Aldrich®
6-Chlor-4-chromanon
Formel:
C₉H₇ClO₂ Molecular Weight: 182,61 g/mol |
MDL:
MFCD00024070 CAS-Nummer: 37674-72-9 EINECS: 253-611-1 |