4-Chromanon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Chromanone
153460100 153460500
ACRO153460100EA 76.9 EUR
ACRO153460100 ACRO153460500
4-Chromanon 96%
4-Chromanon
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…40 °C
Dichte: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00006840
CAS-Nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %