4-Chromanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chromanone
A11242.06 A11242.14 A11242.22
A11242.06EA 45.7 EUR
A11242.06 A11242.14 A11242.22
4-Chromanon ≥98%
4-Chromanon
Purity: 98+% CAS No.: 491-37-2 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 127-128°/13mm Beilstein Reference: 124652 MDL No.: MFCD00006840
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Dichte: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006840
CAS-Nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3