Cumarin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Benzopyron
110530010
110530050
110532500
ACRO110530010EA
74.3
EUR
ACRO110530010
ACRO110530050
ACRO110532500
Cumarin 99+%
Cumarin
Formel:
C₉H₆O₂ Molecular Weight: 146,15 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 68…71 °C Dichte: 0,935 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006850 CAS-Nummer: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02588 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 71 °C |
GC | ≥99.0 % |
Specific gravity | (20 °C) 0.868 to 0.888 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |