Cumarin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Benzopyron
A15336.0B A15336.0I A15336.30
A15336.0BEA 134 EUR
A15336.0B A15336.0I A15336.30
Cumarin ≥98%
Cumarin
Purity: 98% CAS No.: 91-64-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Flash Point: 162°(323°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 297-299° Beilstein Reference: 383644 Merck Reference: 14,2562 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006850
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 297…299 °C
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Dichte: 0,935
Flammpunkt: 162 °C (323 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006850
CAS-Nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2562