Cumarin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Benzopyron
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22316.0250 8.22316.1000
8.22316.0250EA 67.5 EUR
8.22316.0250 8.22316.1000
Cumarin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cumarin
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Dichte: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006850
CAS-Nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 298 - 302 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (106 °C)
Flash Point 162 °C
Density 0.935 g/cm3