Cumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Benzopyron
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4261-100G
C4261-500G
C4261-50G
SIALC4261-100GEA
55
EUR
SIALC4261-100G
SIALC4261-500G
SIALC4261-50G
Cumarin, Sigma-Aldrich®
Cumarin
Formel:
C₉H₆O₂ Molecular Weight: 146,15 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 67…69 °C Dichte: 0,935 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006850 CAS-Nummer: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02588 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...