7-Methoxycumarin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 7-Methoxy-2-benzopyron

64951-100MG 64951-500MG
SIAL64951-100MGEA 200 EUR
SIAL64951-100MG SIAL64951-500MG
7-Methoxycumarin, Sigma-Aldrich®
7-Methoxycumarin
Formel: C₁₀H₈O₃
Molecular Weight: 176,17 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006876
CAS-Nummer: 531-59-9
EINECS: 208-513-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR