7-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Umbelliferon, 7-Hydroxy-2-benzopyron
93979-100G 93979-25G
SIAL93979-100GEA 286 EUR
SIAL93979-100G SIAL93979-25G
7-Hydroxycumarin, Sigma-Aldrich®
7-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 382
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006878
CAS-Nummer: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 12,09981