7-Amino-4-methylcumarin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyron, AMC
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 139 EUR
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-methylcumarin 98%
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %