7-Amino-4-methylcumarin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyronAMC
A15017.03EA 106 EUR
A15017.03 A15017.06 A15017.MD
7-Amino-4-methylcumarin 98%
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 225…228 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8