7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyron, AMC
CFF561.1 CFF561.5 017134-1G 017134-25G 017134-5G
CHMPCFF561.1EA 268 EUR
CHMPCFF561.1 CHMPCFF561.5 FLUO017134-1G FLUO017134-25G FLUO017134-5G
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 226
Dichte: 1.377 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8