7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyronAMC
MOLE22061681-5GEA 140 EUR
MOLE22061681-5G MOLE22061681-1G
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 226 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8