Benzo[ghi]perylen 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
105551000 105550050 105550250
ACRO105551000EA 387 EUR
ACRO105551000 ACRO105550050 ACRO105550250
Benzo[ghi]perylen 98+%
Benzo[ghi]perylen
Formel: C₂₂H₁₂
Molecular Weight: 276.34 g/mol
Siedepunkt: >500 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 276…280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004135
CAS-Nummer: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 276 to 280 °C
GC-MS ≥98.0 %