Benzo[e]pyren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: BeP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B10102-100MG B10102-25MG
SIALB10102-100MGEA 396 EUR
SIALB10102-100MG SIALB10102-25MG
Benzo[e]pyren, Sigma-Aldrich®
Benzo[e]pyren
Formel: C₂₀H₁₂
Molecular Weight: 252,32 g/mol
Siedepunkt: 492 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…179 °C
CAS-Nummer: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135