Benzotriazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
183881000
183885000
183880025
ACRO183881000EA
64.7
EUR
ACRO183881000
ACRO183885000
ACRO183880025
Benzotriazol 99%
Benzotriazol
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119,13 g/mol Siedepunkt: 204 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 94…99 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 170 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005699 CAS-Nummer: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01109 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Powder or crystals or granules or needles or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 99 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Solubility | (2 % in water) Clear colorless solution |
HPLC | ≥97.5 % |