Benzotriazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22315.0100
8.22315.0500
8.22315.9025
8.22315.1000
8.22315.0025
8.22315.0100EA
44.7
EUR
8.22315.0100
8.22315.0500
8.22315.9025
8.22315.1000
8.22315.0025
Benzotriazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzotriazol
Formel:
C₆H₅N₃ Molecular Weight: 119,13 g/mol Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 99 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 170 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005699 CAS-Nummer: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,01109 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 19 g/l (20 °C) |
Melting Point | 99 °C |
Molar Mass | 119.12 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 350 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.053 hPa (20 °C) |
Flash Point | 212 °C |
Density | 1.36 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.0 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) suspension |
Ignition Point | 400 °C |