Benzotriazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B11400-100G B11400-500G B11400-750G
SIALB11400-100GEA 45.3 EUR
SIALB11400-100G SIALB11400-500G SIALB11400-750G
Benzotriazol, Sigma-Aldrich®
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119.13 g/mol
Siedepunkt: 350
Schmelzpunkt: 99
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM