5-Methylbenzotriazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methyl-1H-benzotriazole
A10615.22
A10615.36
A10615.22EA
136
EUR
A10615.22
A10615.36
5-Methylbenzotriazol ≥98%
5-Methylbenzotriazol
Purity: 98+%
CAS No.: 136-85-6
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Odour: Odourless
pH: 5.3
Melting Point: 77-84°
Boiling Point: 210-212°/12mm
Beilstein Reference: 116658
MDL No.: MFCD00005702
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol Siedepunkt: 210…212 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 77…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005702 CAS-Nummer: 136-85-6 EINECS: 205-265-8 |