5-Methylbenzotriazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methyl-1H-benzotriazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
196304-10G 196304-50G
SIAL196304-10GEA 38 EUR
SIAL196304-10G SIAL196304-50G
5-Methylbenzotriazol, Sigma-Aldrich®
5-Methylbenzotriazol
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85 °C
MDL: MFCD00005702
CAS-Nummer: 136-85-6
EINECS: 205-265-8