(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: D(+)-α-Pinen, (+)-Pin-2(3)-en, (1R)-(+)-2-Pinen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P45680-100ML P45680-500ML
SIALP45680-100MLEA 71.1 EUR
SIALP45680-100ML SIALP45680-500ML
(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001346
CAS-Nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR